Läs mer
BINDER™ KBF Constant Climate Chamber
Produktkod. p-200104346 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30238378 127 l
30238238 262 l
30238249 472 l
30238337 727 l
30238291 1070 l
30238327 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30238378 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200478
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Konstant klimatkammare som uppfyller alla ICH-krav, från precision till programmering och dokumentation, med flexibla vattenförsörjningsmöjligheter för alla installationsplatser.
Med valfria ljusmoduler kan KBF konverteras till en ICH fotostabilitetskammare och en växttillväxtkammare.
Funktioner
  • Temperaturområde: 0 till 70 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 till 80 % relativ luftfuktighet
  • Upp till 40 % lägre energiförbrukning jämfört med föregående modell
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt R-600a köldmedium
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Justerbar fläkthastighet
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och responsiv ångbefuktning
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Innerkammare i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ av rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt: Ethernet, USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
  • Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
  • Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 127 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE 7/7
Relativ luftfuktighet 10 till 80 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 70 °C
Typ Klimatkammare
Modell KBF 127
Spänning 208/240 V