Läs mer
BINDER™ KBF PRO klimatkammare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30238298 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
Produktkod. 30238298
Brand: BINDER™ 90200442
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kraftfull allroundmaskin bland konstanta klimatkammare, utrustad med alla typer av sofistikerad teknik.
Valfria ljusmoduler finns tillgängliga för att förvandla KBF PRO till en kammare för ICH-fotostabilitetstestning eller växttillväxt.
Funktioner
  • Temperaturområde: -20 till +100 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 till 98 % relativ luftfuktighet
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt köldmedium R-290
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Justerbar fläkthastighet
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och responsiv ångbefuktning
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Innerkammare i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ med teleskopskenor i rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt: Ethernet, USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
  • Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
  • Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 727 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE 7/7
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Typ Klimatkammare
Modell KBF PRO 727
Spänning 208/240 V