Läs mer
BINDER™ KBF PRO klimatkammare
Produktkod. 30238351 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
30238351 127 l
30238273 262 l
30238353 472 l
30238298 727 l
30238320 1070 l
30238207 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 30238351 Supplier BINDER™ Supplier No. 90200439
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
En kraftfull allroundmaskin bland konstanta klimatkammare, utrustad med alla typer av sofistikerad teknik.
Valfria ljusmoduler finns tillgängliga för att förvandla KBF PRO till en kammare för ICH-fotostabilitetstestning eller växttillväxt.
Funktioner
  • Temperaturområde: -20 till +100 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 till 98 % relativ luftfuktighet
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt köldmedium R-290
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Justerbar fläkthastighet
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och responsiv ångbefuktning
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Innerkammare i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ med teleskopskenor i rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt: Ethernet, USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
  • Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
  • Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifications
Kapacitet (metrisk) 127 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE 7/7
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Typ Klimatkammare
Modell KBF PRO 127
Spänning 208/240 V