Läs mer
BINDER™ KBF PRO klimatkammare
Produktkod. 30238353 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
127 l
262 l
472 l
727 l
1070 l
1610 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30238353 472 l
30238351 127 l
30238273 262 l
30238298 727 l
30238320 1070 l
30238207 1610 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30238353 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200441
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
En kraftfull allroundmaskin bland konstanta klimatkammare, utrustad med alla typer av sofistikerad teknik.
Valfria ljusmoduler finns tillgängliga för att förvandla KBF PRO till en kammare för ICH-fotostabilitetstestning eller växttillväxt.
Funktioner
  • Temperaturområde: -20 till +100 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 till 98 % relativ luftfuktighet
  • Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
  • Kylning med klimatneutralt köldmedium R-290
  • Dörrvärme för att förhindra kondens
  • Justerbar fläkthastighet
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och responsiv ångbefuktning
  • Husdesign med HIT-teknik
  • Innerkammare i rostfritt stål
  • Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
  • Två ställ med teleskopskenor i rostfritt stål
  • Stor åtkomstport med silikonplugg
  • Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
  • Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
  • Enhetens självtest för omfattande statusanalys
  • Datagränssnitt: Ethernet, USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
  • Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
  • Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 472 l
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp CEE 7/7
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Typ Klimatkammare
Modell KBF PRO 472
Spänning 208/240 V