Läs mer
Invitrogen™ Mus KC/CXCL1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17874230
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 17874230
Brand: Invitrogen™ EMCXCL1X10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen KC/CXCL1 ELISA kvantifierar Ms KC i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta Ms KC. Metodens princip The Mouse KC solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CXCL1, CXCL2 och CXCL3, även kända som GRO alfa, GRO beta (MIP-2 alfa) och GRO gamma (MIP-2 beta), är medlemmar av CXC-underfamiljen av kemokiner. Mogna CXCL1/2/3-proteiner binder med hög affinitet till IL-8-receptorn typ B och är potenta neutrofila attraherande medel och aktivatorer. In vitro visar de bearbetade formerna GRO-alfa(4-73), GRO-alfa(5-73) och GRO-alfa(6-73) en 30 gånger högre kemotaktisk aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P12850
Analysintervall 0,614 till 150 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Kalibreringsområde 1 pg/ml till 150 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymfotaktin, MCP-1, MCPIP-1, MCPF-1, MCPF-1, MCPF-1, MCPFA, gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tillräckligt för 10 x 96 assays
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 14825
Gensymbol Fsp,Gro1,KC,Mgsa,N51,Scyb1,gro
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Provvolym Plasma 33μ L, Serum 33μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro
Mål CXCL1 (GRO alfa)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter