Läs mer
Invitrogen™ Mus KC/CXCL1 ELISA Utrustning
Beskrivning
Musen KC/CXCL1 ELISA kvantifierar Ms KC i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturliga och rekombinanta Ms KC. Metodens princip The Mouse KC solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P12850 |
| Analysintervall | 0,614 till 150 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 1 pg/ml till 150 pg/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Chemokine& Receptorer |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymfotaktin, MCP-1, MCPIP-1, MCPF-1, MCPF-1, MCPF-1, MCPFA, gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. |
| Visa mer |
Dokument
Product Information
Manuals