Läs mer
KC7F2, MedChemExpress
Beskrivning
KC7F2 is a potent hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) pathway inhibitor with an IC50 of 20 μM in LN229-HRE-AP cells, and with potential as a cancer therapy agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KC7F2 |
| CAS | 927822-86-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16Cl4N2O4S4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.10 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NCCSSCCNS(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)(=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.38 |
| Formel vikt | 570.38 |
| Visa mer |