missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KCC4/SLC12A7 Antibody (891526) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB9030I
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
KCC4/SLC12A7 Monoclonal antibody specifically detects KCC4/SLC12A7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| KCC4/SLC12A7 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 10723 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 891526 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| DKFZp434F076, KCC4Electroneutral potassium-chloride cotransporter 4, K-Cl cotransporter 4, potassium/chloride transporter KCC4, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 7, solute carrier family 12 member 7 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A7, Met1-Ser1083, Accession # Q9Y666 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering