Läs mer
Mettler Toledo™ KCl 3M Elektrodfyllningslösning
Produktkod. 11907781
Change view
Kvantitet:
25 ml
250 ml
6 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11907781 25 ml 25ml
11932535 6 x 250 ml 1500ml
10780412 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11907781 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51343180
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder. Mettler Toledo™ KCl 3M Electrode Filling Solution är en elektrolytlösning som möjliggör optimal prestanda för pH och jonselektiva elektroder. Denna bryggelektrolyt innehåller inga silverjoner som kan kontaminera prover.
En elektrod är huvudaktören för pH- och jonmätning. De kräver särskild vård och hantering. Elektroden ska förbli fylld med färsk, ren elektrolytlösning. Det är nödvändigt att regelbundet fylla på eller byta ut elektrolytlösningen för att bibehålla god elektrodprestanda.
Referenselektroden för en pH- eller jonselektiv elektrod (ISE) bör endast fyllas med den rekommenderade elektrolytlösningen. Rätt elektrolyt minimerar kopplingspotentialer och ger optimal temperatur- och tidsrespons.
3mol/L kaliumkloridlösning är lämplig för de flesta applikationer.
  • Används av de flesta Mettler Toledo pH-sensorer, på grund av ARGENTHAL™ referenssystem
  • ISE-halvceller i DX-serien kan också använda en 3M KCl-elektrolytbrygglösning
  • Ingen risk för att förorena prover med silverjoner
  • Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder
  • Finns i 25 ml och 250 ml flaskor och en 6x 250 ml bulkförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 3 mol/L KCl
För användning med (utrustning) ARGENTHAL™ Referenssystem pH-elektroder, DX Serie ISE Half Cells
Typ av fyllningslösning Kaliumkloridelektrolyt
NIST spårbar Ja
Förpackning Flaska med specialpåfyllningslock
pH-intervall Neutral
Kvantitet 25 ml