Läs mer
Mettler Toledo™ KCl 3M Elektrodfyllningslösning
Beskrivning
En elektrod är huvudaktören för pH- och jonmätning. De kräver särskild vård och hantering. Elektroden ska förbli fylld med färsk, ren elektrolytlösning. Det är nödvändigt att regelbundet fylla på eller byta ut elektrolytlösningen för att bibehålla god elektrodprestanda.
Referenselektroden för en pH- eller jonselektiv elektrod (ISE) bör endast fyllas med den rekommenderade elektrolytlösningen. Rätt elektrolyt minimerar kopplingspotentialer och ger optimal temperatur- och tidsrespons.
3mol/L kaliumkloridlösning är lämplig för de flesta applikationer.
- Används av de flesta Mettler Toledo pH-sensorer, på grund av ARGENTHAL™ referenssystem
- ISE-halvceller i DX-serien kan också använda en 3M KCl-elektrolytbrygglösning
- Ingen risk för att förorena prover med silverjoner
- Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder
- Finns i 25 ml och 250 ml flaskor och en 6x 250 ml bulkförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 3 mol/L KCl |
| För användning med (utrustning) | ARGENTHAL™ Referenssystem pH-elektroder, DX Serie ISE Half Cells |
| NIST spårbar | Ja |
| Förpackning | Flaska med specialpåfyllningslock |
| pH-intervall | Neutral |
| Kvantitet | 6 x 250 ml |