Läs mer
Mettler Toledo™ KCl 3M Elektrodfyllningslösning
Produktkod. p-8015763 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
25 ml
250 ml
6 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
25ml
Produktkod. 11907781
Brand: Mettler Toledo™ 51343180
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder. Mettler Toledo™ KCl 3M Electrode Filling Solution är en elektrolytlösning som möjliggör optimal prestanda för pH och jonselektiva elektroder. Denna bryggelektrolyt innehåller inga silverjoner som kan kontaminera prover.
En elektrod är huvudaktören för pH- och jonmätning. De kräver särskild vård och hantering. Elektroden ska förbli fylld med färsk, ren elektrolytlösning. Det är nödvändigt att regelbundet fylla på eller byta ut elektrolytlösningen för att bibehålla god elektrodprestanda.
Referenselektroden för en pH- eller jonselektiv elektrod (ISE) bör endast fyllas med den rekommenderade elektrolytlösningen. Rätt elektrolyt minimerar kopplingspotentialer och ger optimal temperatur- och tidsrespons.
3mol/L kaliumkloridlösning är lämplig för de flesta applikationer.
  • Används av de flesta Mettler Toledo pH-sensorer, på grund av ARGENTHAL™ referenssystem
  • ISE-halvceller i DX-serien kan också använda en 3M KCl-elektrolytbrygglösning
  • Ingen risk för att förorena prover med silverjoner
  • Utrustad med ett speciellt lock för att underlätta fyllning av elektroder
  • Finns i 25 ml och 250 ml flaskor och en 6x 250 ml bulkförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 3 mol/L KCl
För användning med (utrustning) ARGENTHAL™ Referenssystem pH-elektroder, DX Serie ISE Half Cells
Typ av fyllningslösning Kaliumkloridelektrolyt
NIST spårbar Ja
Förpackning Flaska med specialpåfyllningslock
pH-intervall Neutral
Kvantitet 25 ml