Läs mer
Test- och kalibreringsstandard 1413μ S/cm vid 25° C, WTW™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11785166
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
11785166 50 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 11785166 Leverantör WTW Leverantörsnummer 300572
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enkel, pålitlig, kostnadseffektiv enhetskontroll med mycket exakta testmotstånd och kalibreringslösningar för att testa konduktivitetsmätsystem enligt pharamcopeia-riktlinjer.
  • Test- och kalibreringsstandard 1413μ S/cm vid 25° C
  • Testa motstånd och kalibreringslösningar för att testa mätarna med konduktivitetsfunktion
  • Kalibrera systemet från enheten och konduktivitetsmätcellen.
  • Optimal mätsäkerhet med PTB/NIST spårbara standardlösningar
  • Enkel enhetskontroll med mycket exakta testmotstånd
  • Farmakopékonforma testkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spårbarhet till NIST Yes
Lösningen innehåller KCL
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.01 mol/L
Färg Färglös
Kvantitet 50 mL