missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KCTD18 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18547281 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18547281 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18547281 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306187MFV450

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

KCTD18 Polyclonal antibody specifically detects KCTD18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen KCTD18
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BTB/POZ domain-containing protein KCTD18, FLJ31322, FLJ37818, potassium channel tetramerisation domain containing 18,6530404F10Rik
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCTD18 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 130535
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.