missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KCTD5 Antibody (OTI3C8), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30024861 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30024861 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30024861 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271955APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

KCTD5 Monoclonal antibody specifically detects KCTD5 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen KCTD5
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3C8
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias BTB/POZ domain-containing protein KCTD5, FLJ20040, potassium channel tetramerisation domain containing 5
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human KCTD5 (NP_061865) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54442
Målarter Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.