Läs mer
KD 025, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-[4-(1H-Indazol-5-ylamino)-2-quinazolinyl]phenoxy-N-(1-methylethyl)-acetamide |
| CAS | 911417-87-3 |
| Molekylformel | C26H24N6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Belumosudil, KD 025 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O2/c1-16(2)28-24(33)15-34-20-7-5-6-17(13-20)25-30-23-9-4-3-8-21(23)26(31-25)29-19-10-11-22-18(12-19)14-27-32-22/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,33)(H,29,30,31) |
| LEDER | CC(C)NC(=O)COc1cccc(c1)c2nc(Nc3ccc4[nH]ncc4c3)c5ccccc5n2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.51 |