Läs mer
KD Scientific Dual and Multiple Syringe Infusion/Withdrawal Pumps
Produktkod. 10141948
Antal kanaler:
2
10
Spänning:
110 V
115 V
220 VAC
Typ:
Infusion Syringe Pump
Infusion Withdrawal Pump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10141948
Brand: KD Scientific 789220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Easy-to-use programmable syringe pumps
  • Simple menu-driven setup to program syringe diameter, flow rate and dispense volume
  • Backlit display
  • Automatic shutoff
  • Settings can be reviewed and changed during operation
  • Last settings are stored in memory for repeatability
Multiple Syringe Pumps
  • Capacity: 10 μL to 140 mL up to 10 syringes (depending on syringe size)
  • Built-in RS-232-C and TTL interfaces for easy external control
  • Hold glass or plastic syringes
  • Available as infusion and infusion/withdrawal models
Specifikationer
Spänning 110 V
Flödeshastighet 0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
Kapacitet (metrisk) 10 μL to 140 mL
Kontakter RS232C, TTL
Linjär kraft (metrisk) 18 kg
Linear Force (engelska) 40 lb.
Reproducerbarhet ±0.1%
Typ Infusion Syringe Pump
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Användningsområden Multiple syringe
Visningstyp Backlit LCD
Flödeshastighetsnoggrannhet ±<1%
Antal kanaler 10
Total höjd (engelska) 5.5 in.
Total höjd (metrisk) 15 cm
Total längd (engelska) 11 in.
Total längd (metrisk) 28 cm
Total bredd (engelska) 9 in.