Läs mer
KD Scientific FDA Viton™ Slang för Allegro peristaltiska pumpar
Produktkod. 15550520
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15550520
Brand: KD Scientific 785606
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ogenomskinlig, svart slang lämplig för livsmedelsapplikationer där FDA-efterlevnad krävs
KD Scientific rekommenderar Masterflex™ L/S™ slangar för att uppnå bästa prestanda från din Allegro Peristaltic Pump. Slangen som används i Allegro Peristaltic Pump beror på pumpapplikationen. Det är viktigt att välja slangar med lämplig kemikaliebeständighet för vätskan som pumpas.
  • Beständig mot frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Formulering: Termiskt gummi, Viton™ B (67 % fluor)
Applikationskompatibilitet:
  • Syror: Utmärkt
  • Alkalier: Utmärkt
  • Organiska lösningsmedel: Testa först
  • Viskösa vätskor: bra
  • Sterila vätskor: Rättvis
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek L/S 13
Steriliseringsmetod Sterilisera med en cirkulerande varmluftsugn vid 249 C (°480 °F) i 16 timmar.
Färg Ogenomskinlig
Hårdhet 70 (Shore A,± 3)