Läs mer
KD Scientific FDA Viton™ Slang för Allegro peristaltiska pumpar
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
KD Scientific rekommenderar Masterflex™ L/S™ slangar för att uppnå bästa prestanda från din Allegro Peristaltic Pump. Slangen som används i Allegro Peristaltic Pump beror på pumpapplikationen. Det är viktigt att välja slangar med lämplig kemikaliebeständighet för vätskan som pumpas.
- Beständig mot frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
- Formulering: Termiskt gummi, Viton™ B (67 % fluor)
- Syror: Utmärkt
- Alkalier: Utmärkt
- Organiska lösningsmedel: Testa först
- Viskösa vätskor: bra
- Sterila vätskor: Rättvis
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Slangstorlek | L/S 17 |
| Steriliseringsmetod | Sterilisera med en cirkulerande varmluftsugn vid 249 C (°480 °F) i 16 timmar. |
| Färg | Ogenomskinlig |
| Hårdhet | 70 (Shore A,± 3) |