Läs mer
KD Scientific Legacy KDS 410 högtryckspump
Produktkod. 11965586
Spänning:
220 V
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11965586
Brand: KD Scientific 789410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya KDS 410 är en högtryckssprutpump som mer än fördubblar den linjära kraften som finns tillgänglig på KDS 200-serien. Den extra kraften gör pumpen idealisk för tillförsel av vätska till reaktorer i kemiska tillämpningar eller för arbete med viskösa vätskor.
  • Snabb installation och installation
  • sprutklämmor för högtryck
  • Typisk noggrannhet på 1 % eller bättre
  • Ungefär 100 lb. linjär kraft
  • Brett utbud av sprutor från 10 μl till 140 ml
  • Lång slaglängd
  • Snabb vätskepåfyllning
  • Effektreduceringsläge
  • Dispenserad volym
  • Minsta flödeshastighet på 0,001 μl/h (10 &mikro;l spruta)
  • Maximal flödeshastighet på 145,5 ml/min (140 ml spruta)
  • Indikation på strömavbrott
  • Anti-sifon
  • RS232-gränssnitt
  • Koppla ihop upp till 99 pumpar i en kedja
  • Tillämpningar omfattar kontinuerlig tillförsel av vätska, dosering av reaktorer i pilotanläggningar, dosering av viskösa vätskor
  • Robust design av spruthållaren säkerställer att sprutan hålls i jämnhöjd under tillförsel av vätska
  • Valbar flödeshastighet läggs in direkt i programmet och lagras i minnet
Specifikationer
Spänning 220 V
Certifikat och efterlevnad CE
Vikt (engelska) 14.1 lb.
Vikt (metrisk) 6.4 kg
Elektriska krav 220 VAC, 50/60 Hz
Användningsområden Idealisk för tillämpningar som kräver flera sprutor, som levererar exakta och exakta mängder vätskor för en mängd tillämpningar, inklusive injektion av kalibreringsmedel i en masspektrometer eller reaktionskammare, långvarig läkemedelstillförsel till djur och ge
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Flödeshastighetsnoggrannhet ±<1 %
Antal kanaler 1