Läs mer
KD Scientific Legacy KDSP 410 högtryckspump
Produktkod. 11975586
Change view
Antal kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
11975586 1 Varje
1 options
Produktkod. 11975586 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 789412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60035.00 SEK
    56730.37 SEK / Paket med 1
    Save 3304.63 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Högtryckssprutpump idealisk för leverans av vätska till reaktorer i kemiska tillämpningar eller för arbete med viskösa vätskor
  • Mer än fördubblar den linjära kraften som finns tillgänglig på KDS 200-serien
  • Robust design av spruthållaren säkerställer att sprutan hålls i nivå under leverans av vätskan
  • Brett utbud av sprutor från 10μ L till 140 ml
  • Lätt att installera och använda
  • Valbar flödeshastighet läggs in direkt i programmet, lagras i minnet
Specifikationer
Spänning 220 V
Certifikat och efterlevnad CE
Vikt (engelska) 14.1 lb.
Vikt (metrisk) 6.4 kg
Elektriska krav 220 VAC, 50/60 Hz
Användningsområden Idealisk för tillämpningar som kräver flera sprutor, som levererar exakta och exakta mängder vätskor för en mängd tillämpningar, inklusive injektion av kalibreringsmedel i en masspektrometer eller reaktionskammare, långvarig läkemedelstillförsel till djur och ge
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Flödeshastighetsnoggrannhet ±<1 %
Antal kanaler 1