Läs mer
KD Scientific Legato 101 sprutpump med dubbla sprutor
Produktkod. 11965596
Change view
Flödeshastighet:
1,28 pl/min. till 88,28 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11965596 1,28 pl/min. till 88,28 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 11965596 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788101
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
Mångsidig pump erbjuder oöverträffad användarvänlighet genom enkelt pekskärmsgränssnitt
Infundera endast dubbel sprutpump. Rymmer sprutor μ0,5 till 10 ml. Användardefinierbara flöden med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Rymmer en eller två sprutor från 0,5 μL till 10 ml
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Låsfunktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 30 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS485-gränssnitt
  • USB hamn
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
Specifikationer
  • Noggrannhet:± 0,5 %
  • Reproducerbarhet:± 0,05 %
  • Sprutor (min/max): 0,5 μL till 10 ml
  • Flödeshastighet, minimum (0,5 μL spruta): 1,28 pl/min.
  • Flödeshastighet, max (10 ml spruta): 25,99 ml/min.
  • Flödeshastighet, max (60 ml spruta): 88,28 ml/min.
  • Display: 4,3 WQVGA TFT färgskärm med pekplatta
  • Icke-flyktigt minne: Lagrar alla inställningar
  • Driftstemperatur: 4 °C till 40 °C (40 F °till 104 °F)
  • Förvaringstemperatur: -10 °C till 70 °C (14 F °till 158 °F)
  • Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH icke-kondenserande
  • Driftsätt: Kontinuerlig
  • Effekt: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0,5 A säkring
  • Mått: 9 x 7,5 x 5 tum (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vikt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certifikat
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Obs: KD Scientific-sprutpumpar är endast för laboratoriebruk. De har inte godkänts av FDA för human klinisk användning.
Specifikationer
Modell Legato 101
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 1,28 pl/min. till 88,28 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L till 10 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Kontakter RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-stifts D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Linjär kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelska) 30 lb.
Material Metall
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (engelska) 5.9 lb.
Vikt (metrisk) 2.66 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,5 %
Antal kanaler 2
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 5 tum
Total höjd (metrisk) 15 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Total bredd (engelska) 7,5 tum
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttyp Dubbel sprutpump
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C