Läs mer
KD Scientific Legato 110 Dual Rate sprutpumpsystem
Produktkod. 15530540
Flödeshastighet:
1,28 pl/min. till 88,28 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15530540
Brand: KD Scientific 788110DRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter konfiguration av två olika Legato 110 Infuse/Withdraw Programmerbara pumpar med oberoende flödeshastigheter med hjälp av flerstegs programmeringskommunikation
Rymmer sprutor μ0,5 till 60 ml. Användardefinierbara flöden med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Låsfunktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 30 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS485-gränssnitt
  • USB hamn
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
  • Programmerbar
Specifikationer
  • Noggrannhet:± 0,5 %
  • Reproducerbarhet:± 0,05 %
  • Sprutor (min/max): 0,5 μL till 60 ml
  • Flödeshastighet, minimum (0,5 μL spruta): 1,28 pL/min.
  • Flödeshastighet, max (10 ml spruta): 25,99 ml/min.
  • Flödeshastighet, max (60 ml spruta): 88,28 ml/min.
  • Display: 4,3 WQVGA TFT färgskärm med pekplatta
  • Icke-flyktigt minne: Lagrar alla inställningar
  • Driftstemperatur: 4 °C till 40 °C (40 F °till 104 °F)
  • Förvaringstemperatur: -10 °C till 70 °C (14 F °till 158 °F)
  • Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH icke-kondenserande
  • Driftsätt: Kontinuerlig
  • Effekt: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0,5 A säkring
  • Mått: 9 x 7,5 x 5 tum (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vikt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certifikat
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Obs: KD Scientific-sprutpumpar är endast för laboratoriebruk. De har inte godkänts av FDA för human klinisk användning.
Specifikationer
Modell Legato 110
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 1,28 pl/min. till 88,28 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μtill 60 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Kontakter RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-stifts D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Linjär kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelska) 30 lb.
Material Metall
Reproducerbarhet ±0,05 %
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +70 °C
Typ Legato 110 Dual Rate Syrigne Pump System
Vikt (engelska) 5.9 lb.
Vikt (metrisk) 2.66 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,5 %
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 5 tum
Total höjd (metrisk) 15 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Total bredd (engelska) 7,5 tum
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C