Läs mer
KD Scientific Legato 110 Programmerbar sprutpump för infusion/uttag med en spruta
Product Code. 11985596
Change view
Click to view available options
Flödeshastighet:
1,28 pl/min. till 88,28 ml/min.
Unit Size:
Varje
Product Code. Flödeshastighet Unit Size
11985596 1,28 pl/min. till 88,28 ml/min. Varje
1 options
Product Code. 11985596 Supplier KD Scientific Supplier No. 788110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30454.22 SEK
    28369.34 SEK / Paket med 1
    Save 2084.88 SEK
    6% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 12-01-2027
Mångsidig pump erbjuder oöverträffad användarvänlighet genom enkelt pekskärmsgränssnitt
Infusion/uttag med en spruta med programalternativ för två program. 50 steg vardera. Rymmer sprutor 0,5 μl till 60 ml. Användardefinierbara flöden med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Infusions-/uttagspump
  • Rymmer en spruta från 0,5 μl till 60 ml
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Låsfunktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 30 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS485-gränssnitt
  • USB-port
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
  • Programmerbar
Specifikationer
  • Noggrannhet:± 0,5 %
  • Reproducerbarhet:± 0,05 %
  • Sprutor (min/max): 0,5 μl till 60 ml
  • Flödeshastighet, minimum (0,5 μl spruta): 1,28 pl/min.
  • Flödeshastighet, max (10 ml spruta): 25,99 ml/min.
  • Flödeshastighet, max (60 ml spruta): 88,28 ml/min.
  • Display: 4,3 WQVGA TFT färgskärm med pekplatta
  • Icke-flyktigt minne: Lagrar alla inställningar
  • Driftstemperatur: 4°C till 40°C (40 F°till 104°F)
  • Förvaringstemperatur: -10°C till 70°C (14 F°till 158°F)
  • Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH icke-kondenserande
  • Driftsätt: Kontinuerlig
  • Effekt: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0,5 A säkring
  • Mått: 9 x 7,5 x 5 tum (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vikt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certifications
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Obs: KD Scientific-sprutpumpar är endast för laboratoriebruk. De har inte godkänts av FDA för human klinisk användning.
Specifications
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 1,28 pl/min. till 88,28 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μtill 60 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Kontakter RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-stifts D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Linjär kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelska) 30 lb.
Material Metall
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (engelska) 5.9 lb.
Vikt (metrisk) 2.66 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,5 %
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 5 tum
Total höjd (metrisk) 15 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Total bredd (engelska) 7,5 tum
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttyp Infusions/uttagspump
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C