Läs mer
KD Scientific Legato 111 Dual Syringe Infuse/Utdrag Programmerbar sprutpump
Produktkod. 11995596
Change view
Flödeshastighet:
1,28 pl/min. till 25,99 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11995596 1,28 pl/min. till 25,99 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 11995596 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788111
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mångsidig pump erbjuder oöverträffad användarvänlighet genom enkelt pekskärmsgränssnitt
Dubbel spruta infusion/utdragning med programalternativ för två program. 50 steg vardera. Rymmer sprutor μ0,5 till 10 ml. Användardefinierbara flöden med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Rymmer en eller två sprutor från 0,5 μL till 10 ml
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Låsfunktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 30 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS485-gränssnitt
  • USB hamn
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
Specifikationer
  • Noggrannhet:± 0,5 %
  • Reproducerbarhet:± 0,05 %
  • Sprutor (min/max): 0,5 μL till 10 ml
  • Flödeshastighet, minimum (0,5 μL spruta): 1,28 pl/min.
  • Flödeshastighet, max (10 ml spruta): 25,99 ml/min.
  • Flödeshastighet, max (60 ml spruta): 88,28 ml/min.
  • Display: 4,3 WQVGA TFT färgskärm med pekplatta
  • Icke-flyktigt minne: Lagrar alla inställningar
  • Driftstemperatur: 4 °C till 40 °C (40 F °till 104 °F)
  • Förvaringstemperatur: -10 °C till 70 °C (14 F °till 158 °F)
  • Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH icke-kondenserande
  • Driftsätt: Kontinuerlig
  • Effekt: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0,5 A säkring
  • Mått: 9 x 7,5 x 5 tum (22,6 x 19,05 x 15 cm)
  • Vikt: 5,9 lb. (2,66 kg)
Certifikat
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Obs: KD Scientific-sprutpumpar är endast för laboratoriebruk. De har inte godkänts av FDA för human klinisk användning.
Specifikationer
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 1,28 pl/min. till 25,99 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L till 10 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Kontakter RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-stifts D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Linjär kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelska) 30 lb.
Material Metall
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (engelska) 5.9 lb.
Vikt (metrisk) 2.66 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,5 %
Antal kanaler 2
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 5 tum
Total höjd (metrisk) 15 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Total bredd (engelska) 7,5 tum
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttyp Infusions/uttagspump
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C