Läs mer
KD Scientific Legato 130 sprutpump för infusion/utdragning av en spruta
Produktkod. 13423649
Change view
Flödeshastighet:
3,66 pl/min. till 3,818 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
13423649 3,66 pl/min. till 3,818 ml/min Varje
1 options
Produktkod. 13423649 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788130
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Mångsidig pump erbjuder oöverträffad användarvänlighet genom enkelt pekskärmsgränssnitt
Infusion/utdragning av en spruta fungerar uteslutande med mikrosprutor från 0,5 μL till 1000 μL. Den har ett avlägset pumphuvud som kan placeras nära att experimentera för att eliminera dödvolym med långa slangar.
  • Rymmer en spruta från 0,5 μL till 1 ml
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Låsfunktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 11 lb. linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS485-gränssnitt
  • USB hamn
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
  • Programmerbar
Specifikationer
  • Noggrannhet:± 0,5 %
  • Reproducerbarhet:± 0,5 %
  • Sprutor (min/max): 0,5 μL till 1000 μL
  • Flödeshastighet, minimum (0,5 μL spruta): 3,66 pL/min
  • Flödeshastighet, max (10 ml spruta): NA
  • Flödeshastighet, max (60 ml spruta): NA
  • Display: 4,3 WQVGA TFT färgskärm med pekplatta
  • Icke-flyktigt minne: Lagrar alla inställningar
  • Driftstemperatur: 4 °C till 40 °C (40 F °till 104 °F)
  • Förvaringstemperatur: -10 °C till 70 °C (14 F °till 158 °F)
  • Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH icke-kondenserande
  • Driftsätt: Kontinuerlig
  • Effekt: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0,5 A säkring
  • Mått: 9 x 7 x 3,67 tum. (22,6 x 19,05 x 7,62 cm)
  • Vikt: 4,32 lb. (2,05 kg)
Certifikat
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Obs: KD Scientific-sprutpumpar är endast för laboratoriebruk. De har inte godkänts av FDA för human klinisk användning.
Specifikationer
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 3,66 pl/min. till 3,818 ml/min
Kapacitet (metrisk) 0,5 till 1000μ L
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Kontakter RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-stifts D-sub-kontakt, fotkontakt - mini phono-jack
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Linjär kraft (metrisk) 5 kg
Linear Force (engelska) 11 lb.
Material Metall
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (engelska) 4.32 lb.
Vikt (metrisk) 2.05 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,5 %
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 3,67 tum.
Total höjd (metrisk) 7.62 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Total bredd (engelska) 16,9 cm
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttyp Infusions/uttagspump
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C