Läs mer
KD Scientific Legato 180 Infuse/Withdraw Programmable Syringe Pump
Produktkod. 11975596
Change view
Flödeshastighet:
0,58 pL/min till 11,7 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11975596 0,58 pL/min till 11,7 ml/min Varje
1 options
Produktkod. 11975596 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788180
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-01-2027
Mångsidig pump erbjuder oöverträffad användarvänlighet genom enkelt pekskärmsgränssnitt
Dual syringe infuse/withdraw optimized for low flow with program options for two programs. 50 steps each. Accommodates syringes 0.5μL to 10mL. User definable flowrates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
  • Holds one or two syringe from 0.5μL to 10mL
  • High resolution color touch screen
  • Touch pad lock feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built-in syringe table
  • Up to 30 lb. linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built-in RS485 interface
  • USB port
  • I/O and TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
Specifications
  • Accuracy: ±0.35 %
  • Reproducibility: ±0.05%
  • Syringes (min/max): 0.5μL to 10mL
  • Flow Rate, Minimum (0.5μL syringe): 0.58 pL/min.
  • Flow Rate, Maximum (10mL syringe): 11.70 mL/min.
  • Flow Rate, Maximum (60mL syringe): N/A
  • Display: 4.3 WQVGA TFT Color Display with touchpad
  • Non-Volatile Memory: Stores all settings
  • Operating Temperature: 4°C to 40°C (40°F to 104°F)
  • Storage Temperature: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
  • Humidity: 20% to 80% RH noncondensing
  • Mode of Operation: Continuous
  • Power: 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50W, 0.5A fuse
  • Dimensions: 9 x 7.5 x 5 in. (22.6 x 19.05 x 15cm)
  • Weight: 5.9 lb. (2.66kg)
Certifikat
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Obs: KD Scientific-sprutpumpar är endast för laboratoriebruk. De har inte godkänts av FDA för human klinisk användning.
Specifikationer
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 0,58 pL/min till 11,7 ml/min
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L till 10 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Kontakter RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-stifts D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Linjär kraft (metrisk) 13.6 kg
Linear Force (engelska) 30 lb.
Material Metall
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (engelska) 5.9 lb.
Vikt (metrisk) 2.66 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,35 %
Antal kanaler 2
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 5 tum
Total höjd (metrisk) 15 cm
Total längd (engelska) 9 tum
Total längd (metrisk) 22.6 cm
Total bredd (engelska) 7,5 tum
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttyp Infusions/uttagspump
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C