Läs mer
KD Scientific Legato™ Serieadapter för Hamilton™ Sprutor
Produktkod. 11935596
Change view
För användning med (utrustning):
Gastät spruta (25 och 50 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11935596 Gastät spruta (25 och 50 ml) Varje
1 options
Produktkod. 11935596 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788314
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
För 25, 50 och 100 ml Hamilton™ Gastight™ Spruta
  • Urval av tillbehör och reservdelar till din Legato™ Serie pumpar
  • Krävs för uttagsfunktion
Specifikationer
Latexfri Ja
Produkttyp Adapter
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Gastät spruta (25 och 50 ml)