Läs mer
KD Scientific Legato sprutpumpar: Rack
Produktkod. p-4923222
Typ:
Liten spruta Multi-rack
Stort Multi-ställ för sprutor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11985586
Brand: KD Scientific 788300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Legato sprutpumpar
  • Rymmer upp till tio 0,5μ L till 20 mL sprutor eller sex 30 till 60 mL plast- eller glassprutor
Certifikat
CE-märkt, UL-listad, CSA, WEE, CB-schema, EU RoHS
Specifikationer
Spänning 0/1 V
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl till 140 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, WEE, CB-schema, EU RoHS
Typ Stort Multi-ställ för sprutor
Användningsområden Legato sprutpump
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,35 %