Läs mer
KD Scientific RS-232 kabel
Produktkod. 11915596
Change view
Spänning:
0/1 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
11915596 0/1 V Varje
1 options
Produktkod. 11915596 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Legato™ 200-serien RS232 kommunikationskabel 2 m
  • Urval av tillbehör och reservdelar till din Legato™ Serie pumpar
  • Rymmer upp till fyra 0,5μ L till 10 ml plast- eller glassprutor
Specifikationer
Spänning 0/1 V
Typ Legato™ 200-serien RS232 kommunikationskabel
Total längd (metrisk) 2 m