Läs mer
KD Scientific RS-485 pump till pump kommunikationskabel
Produktkod. 11905606
Change view
Total längd (engelska):
1,6 fot
6,6 fot
Total längd (metrisk):
0,5 m
2 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (engelska) Total längd (metrisk) unitSize
11905606 1,6 fot 0,5 m Varje
16469700 6,6 fot 2 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905606 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788304
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För Legato™ / Gemini 88 Plus RS485 pump till pump kommunikationskabel
  • Urval av tillbehör och reservdelar till din Legato™ Serie pumpar
Specifikationer
Spänning 0/1 V
Typ RS-485 kabel
Total längd (engelska) 1,6 fot
Total längd (metrisk) 0,5 m