Läs mer
KD Scientific Rostfria sprutor
Produktkod. 11986706
Volym (metrisk):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Produkttyp:
Luer-Lok Spruta
Swagelok 1/16 tum. spruta
Swagelok 1/4 tum. spruta
Swagelok 1/8 tum. spruta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11986706
Brand: KD Scientific 780804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar konstruktion med elektronstrålar som tål hög kraft och högt tryck
Eliminerar riskerna för att glassprutan går sönder.
  • Kompatibel med de flesta sprutpumpar
  • Fullständigt autoklaverbar för återanvändning
  • Anpassningsbar till Luer Lock eller Swagelok™ beslag
  • Resistent mot de flesta kemikalier
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål (316)
Diameter (engelska) Inre 1-3/25 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1-1/4 tum.
Diameter (metrisk) Inre 28.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 31.7 mm
Produkttyp Swagelok 1/16 tum. spruta
Max. Tryck 1500 psi
Volym (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Sprutpump