Läs mer
KD Scientific Rostfria sprutor
Beskrivning
Eliminerar riskerna för att glassprutan går sönder.
- Kompatibel med de flesta sprutpumpar
- Fullständigt autoklaverbar för återanvändning
- Anpassningsbar till Luer Lock eller Swagelok™ beslag
- Resistent mot de flesta ke
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (engelska) Inre | 1-19/25 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 1-22/25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 44.7 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 47 mm |
| Produkttyp | Swagelok 1/8 tum Spruta |
| Max. Tryck | 1500 psi |
| Volym (metrisk) | 200 mL |
| För användning med (utrustning) | Sprutpump |
| Visa mer |