Läs mer
KD Scientific Tygon™ E-matslang för Allegro peristaltiska pumpar
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av termoplastiskt, PVC-baserat fast transparent material med mjukgörare
- Slang med slät borrning finns i olika storlekar
Applikationskompatibilitet
- Viskösa vätskor: Utmärkt
- Syra och alkalier: Bra
- Sterila vätskor: Rättvis
- Organiska lösningsmedel: Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/25 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,1 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1520 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Slangstorlek | L/S 16 |
| Färg | Klart |
| Hårdhet | 55 (Shore A) |