Läs mer
KD Scientific Tygon™ ELFL-slang för Allegro peristaltiska pumpar
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
KD Scientific rekommenderar Masterflex™ L/S™ slangar för att uppnå bästa prestanda från din Allegro Peristaltic Pump. Slangen som används i Allegro Peristaltic Pump beror på pumpapplikationen. Det är viktigt att välja slangar med lämplig kemikaliebeständighet för vätskan som pumpas.
- Formulering: Termoplast, PVC-baserat material med mjukgörare, Fast transparent material
- Syror: Bra
- Alkalier: Bra
- Organiska lösningsmedel: Nej
- Viskösa vätskor: Utmärkt
- Sterila vätskor: Bra
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/100 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,8 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Slangstorlek | L/S 13 |
| Färg | Klart |
| Hårdhet | 56 (Shore A, 15 sek) |