Läs mer
KD Scientific Tygon™ ELFL-slang för Allegro peristaltiska pumpar
Produktkod. 15560530
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15560530
Brand: KD Scientific 785617
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klar slang med lång livslängd och bred kemikalieresistens
KD Scientific rekommenderar Masterflex™ L/S™ slangar för att uppnå bästa prestanda från din Allegro Peristaltic Pump. Slangen som används i Allegro Peristaltic Pump beror på pumpapplikationen. Det är viktigt att välja slangar med lämplig kemikaliebeständighet för vätskan som pumpas.
  • Formulering: Termoplast, PVC-baserat material med mjukgörare, Fast transparent material
Applikationskompatibilitet:
  • Syror: Bra
  • Alkalier: Bra
  • Organiska lösningsmedel: Nej
  • Viskösa vätskor: Utmärkt
  • Sterila vätskor: Bra
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 31/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7,9 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek L/S 18
Färg Klart
Hårdhet 56 (Shore A, 15 sek)