Läs mer
KD Scientific USB Kabel PC till pump kommunikationskabel
Total längd (engelska):
6,6 fot
Total längd (metrisk):
2 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Urval av tillbehör och reservdelar till din Legato™ Serie pumpar
Specifikationer
Specifikationer
| Total längd (engelska) | 6,6 fot |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| Typ | USB Kabel |
| Spänning | 0/1 V |
| Anslutningsmöjligheter | USB |