Läs mer
Invitrogen™ KDalert™ Lysisbuffert
Produktkod. 10712307
Change view
Kvantitet:
110 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10712307 110 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10712307 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8790G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer är en ersättningskomponent i KDalert™ GAPDH Assay Kit är för tillförlitlig mätning av GAPDH-enzymaktivitet i odlade human-, mus- eller råttceller på mindre än 30 minuter med hjälp av en mikroplatta fluorometer.
De Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer är en ersättningskomponent i KDalert™ GAPDH Assay Kit är för tillförlitlig mätning av GAPDH-enzymaktivitet i odlade human-, mus- eller råttceller på mindre än 30 minuter med hjälp av en mikroplatta fluorometer. Bufferten levereras i en flaska med 110 ml.
Tillbehörsprodukter:
De KDalert™ Satsen finns tillgänglig (kat.nr AM1639) och designad för användning med ljuddämpare™ GAPDH siRNA (kat.nr. AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 eller AM4631).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cell Lysis Buffer
Kvantitet 110 mL
Produkttyp Lysisbuffert
Beskrivning KDalert™ Lysis Buffer, 110mL, Liquid, Ethylene Oxide (Impurity) <0.01% Concentration, Store at -20 to 4°C, Water Soluble, Used For RNAi
Volym (metrisk) 110 mL
För användning med (applikation) RNAi, epigenetics and non-coding RNA research, RNAi, siRNA
Fysisk form Liquid
Innehåll och lagring KDalert Lysisbuffert kan förvaras vid -20 °C eller 4 °C.
Formulering Ethylene oxide (impurity) <0.01%
Frakt skick Torr is
Produktlinje Ambion, KDalert
Löslighetsinformation Water Soluble