missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KDM2A/FBXL11 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18771624 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18771624 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18771624 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10074602

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

KDM2A/FBXL11 Polyclonal specifically detects KDM2A/FBXL11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen KDM2A/FBXL11
Användningsområden ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 2-10 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulering TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9Y2K7
Gene Alias [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1A, CXXC8F-box protein FBL7, CXXC-type zinc finger protein 8, FBL11DKFZp434M1735, FBL7F-box protein Lilina, F-box and leucine-rich repeat protein 11DKFZP434M1735, F-box protein FBL11, FBXL11FLJ46431, FLJ00115, JHDM1AF-box/LRR-repeat protein 11, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 1A, KIAA1004EC 1.14.11.27, LILINA, lysine (K)-specific demethylase 2A, lysine-specific demethylase 2A, SF-KDM2A
Gensymboler KDM2A
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 825 and 875 of human JmjC domain-containing histone demethylation protein 1A using the numbering given in entry NP_036440.1 (GeneID 22992).
Molekylvikt av antigen 133 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22992
Testspecificitet Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Panda, Orangutan, Gorilla, Chimpanzee, White-tufted-ear marmoset, Naked mole rat, Small-eared galago, Little brown bat and Northern white-cheeked gibbon.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.