Läs mer
KDM4D-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KDM4D-IN-1 |
| CAS | 2098902-68-0 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H7N5O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 7.14 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=C1C=CC=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.21 |
| Formel vikt | 225.21 |
| Visa mer |