Läs mer
KDM5-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16474316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474316 100 mg -
16473008 10 mg -
16469576 50 mg -
16440649 1 mg 1mg
16475747 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16474316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100422
MedChemExpress KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KDM5-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1628210-26-3
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20N6O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (92.48 mM)
LEDER N#CC1=C2NC(C3=CN(C(C)(C)C)N=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 324.38
Formel vikt 324.38
Procent renhet 99.14%