missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KDM5-IN-1, MedChemExpress

Produktkod. 16475747
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475747 5 mg 5mg
16474316 100 mg -
16473008 10 mg -
16469576 50 mg -
16440649 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100422

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.

KDM5-IN-1 is a potent, selective and orally bioavailable KDM5 inhibitor with an IC50 of 15.1 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material KDM5-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 1628210-26-3
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20N6O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (92.48 mM)
LEDER N#CC1=C2NC(C3=CN(C(C)(C)C)N=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 324.38
Formel vikt 324.38
Procent renhet 99.14%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.