Läs mer
KDM5A-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
KDM5A-IN-1 is a potent, orally bioavailable pan-histone lysine demethylases 5 (KDM5) inhibitor with IC50s of 45 nM, 56 nM and 55 nM for KDM5A, KDM5B and KDM5C, respectively, and with an EC50 value of 960 nM for PC9 H3K4Me3. KDM5A-IN-1 is significantly less potent against other KDM5B enzymes (1A, 2B, 3B, 4C, 6A, 7B).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KDM5A-IN-1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1905481-36-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.20 mM) |
| LEDER | O=C(C1CC1)N[C@@H]2CCN(C(C3=CC(C(C)C)=NN3)=O)C2 |
| Visa mer |