missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KDOAM-25, MedChemExpress
Beskrivning
KDOAM-25 is a potent and highly selective histone lysine demethylases 5 (KDM5) inhibitor with IC50s of 71 nM, 19 nM, 69 nM, 69 nM for KDM5A, KDM5B, KDM5C, KDM5D, respectively. KDOAM-25 increases global H3K4 methylation at transcriptional start sites and impairs proliferation in multiple myeloma MM1S cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KDOAM-25 |
| CAS | 2230731-99-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H25N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | NC(C1=CC=NC(CNCC(N(CC)CCN(C)C)=O)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.39 |
| Formel vikt | 307.39 |
| Kvalitet | Research |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?