Läs mer
KDU691, MedChemExpress
Beskrivning
KDU691, an imidazopyrazine with potent anti-parasitic activity against blood stage schizonts, gametocytes and liver stages, is a Plasmodium PI4K inhibitor. KDU691 selectively inhibits dihydroartemisinin-pretreated Plasmodium falciparum ring-stage parasites.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KDU691 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1513879-19-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H18ClN5O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (357.26 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | ClC1=CC=C(N(C(C2=CN3C(C=N2)=NC=C3C4=CC=C(C(NC)=O)C=C4)=O)C)C=C1 |
| Visa mer |