Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, från glasgänga till slanganslutning plast
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
GL 14, diameter 4,5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4,5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
KECK™ adaptrar för glasgängor finns för storlekarna GL 14 och RD 14. De skyddar tråden från skador och säkerställer en snabb, säker och tät anslutning. Det gängade locket appliceras direkt på anslutningsstyckets utvändiga gänga. Slangdelen kan snabbt kopplas till det gängade locket med ett 1/4 varv och lossas igen.
- Skruva fast det gängade locket direkt på anslutningsstyckets utvändiga gänga
- Snabb anslutning och urkoppling av slangdelen till gänglocket med endast 1/4 varv
- De skyddar tråden från skador och säkerställer en snabb, säker och tät anslutning.
- Finns för glasgängor storlekarna GL 14 och RD 14
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| För användning med (utrustning) | Anslutning av ett slangstycke med en gängad kåpa |
| För användning med (applikation) | Anslutning av slangstycke med gängad kåpa |
| Storlek | GL 14, diameter 9,0 mm |