Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, från slanganslutningsglas till anslutningsplast
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
GL 14, diameter 4,5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4.5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
KECK™ adapters prevent glass breakage on olives and protect fingers and hands from injuries. The clamping ring, O-ring and screw cap are permanently screwed to the glass olive. The hose part can be connected quickly, securely and tightly to the threaded cap with just 1/4 turn and can also be loosened again just as quickly.
- Quick connection and disconnection of the hose part to the threaded cap with only 1/4 turn
- permanent screw connection with the glass nozzle
- KECK™ adapters prevent glass breakage on nozzles and protect fingers and hands from injuries
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| För användning med (utrustning) | Connection of a Hose Piece with a Threaded Cap |
| För användning med (applikation) | Connection of a hose piece with a threaded cap |
| Storlek | RD 14, diameter 4.5 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, från slanganslutningsglas till anslutningsplast >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering