Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA, komplett, från slanganslutningsglas till anslutningsplast
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
GL 14, diameter 4,5 mm
GL 14, diameter 9,0 mm
RD 14, diameter 4.5 mm
RD 14, diameter 9,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
KECK™ adaptrar förhindrar att glaset går sönder på oliver och skyddar fingrar och händer från skador. Klämringen, O-ringen och skruvlocket är permanent fastskruvade på glasoliven. Slangdelen kan anslutas snabbt, säkert och tätt till det gängade locket med bara 1/4 varv och kan även lossas igen lika snabbt.
- Snabb anslutning och urkoppling av slangdelen till gänglocket med endast 1/4 varv
- permanent skruvförbindning med glasmunstycket
- KECK™ adaptrar förhindrar glasbrott på munstycken och skyddar fingrar och händer från skador
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| För användning med (utrustning) | Anslutning av ett slangstycke med en gängad kåpa |
| För användning med (applikation) | Anslutning av slangstycke med gängad kåpa |
| Storlek | RD 14, diameter 9,0 mm |