Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Monteringsset
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Storlek:
9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- Med avtagbar plastslanganslutning (PBT), kort och lång skruv (PP) och tätningar (VMQ, EPDM)
- Lämplig för filtrering av kolvar 100 - 20 000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Material | PBT, polypropen, VMQ, EPDM |
| För användning med (applikation) | Filtrering; Vakuumfiltrering; Säkert arbete under vakuum |
| Storlek | 9 mm |