Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, för koniska fogar, av metall
Produktkod. 10019910 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Säkra glas-till-glas-fogar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10019910 Säkra glas-till-glas-fogar Varje
1 options
Produktkod. 10019910
Brand: DWK Life Sciences™ 290330008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De KECK™ klämma används för att säkra en konisk jordfog.
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
  • För koniska fogar
  • Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
  • Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Material Metall
Inkluderar 2 x KCM 14, 2 x KCM 19, 1 x KCM 29, 1 x KCM 24
För användning med (utrustning) Säkra glas-till-glas-fogar
För användning med (applikation) Säkra glas-till-glas-fogar