Läs mer
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip Sortiment, för koniska fogar, från POM
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
För användning med (utrustning):
Säkra glas-till-glas-fogar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
KECK™ klämmor är jordfogklämmor som används för att säkra standardjordfogsanslutningar i glasapparater och kännetecknas av sin enkla hantering och utmärkta motståndskraft. Klämmorna finns i olika material (metall eller polyoximetylen).
- För koniska fogar
- Dimensionsstabil med särskilt goda fjäderegenskaper
- Enkelt, säkert och snabbt att sätta upp
- Ökad säkerhet i laboratoriet då glasytan inte är repad
- Märkning av de enskilda storlekarna för bättre differentiering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Material | POM |
| Inkluderar | 2 x KC 14, 2 x KC 19, 1 x KC 29, 1 x KC 10, 1 x KC 24, 1 x KC 34, 1 x KC 45 |
| För användning med (utrustning) | Säkra glas-till-glas-fogar |
| För användning med (applikation) | Säkra glas-till-glas-fogar |